1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Bis(dicyanomethylene)indan
B1416-5G B1416-1G
TCIAB1416-5GEA 163 EUR InStock
TCIAB1416-5G TCIAB1416-1G
1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Bis(dicyanomethylidene)indan
Formule: C₁₅H₆N₄
MW: 242,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142514
Numéro CAS: 38172-19-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d24a3fb36b703616a73d713d180190bb85525fd1&vid=d24a3fb36b703616a73d713d180190bb85525fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité