1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1538-25ML B1538-500ML
TCIAB1538-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1538-25ML TCIAB1538-500ML
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
1,3-Bis(isocyanatomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Point d'éclair: 159°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00129947
Numéro CAS: 38661-72-2
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité