tert-Butyle éthyle oxyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethoxy-2-methylpropane
B1542-25ML B1542-5ML
TCIAB1542-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAB1542-25ML TCIAB1542-5ML
tert-Butyle éthyle oxyde ≥95.0% (par GC)
tert-Butyle éthyle oxyde
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Point d'éclair: –19°C
Numéro MDL: MFCD00009225
Numéro CAS: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
ONU: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03774
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&vid=c90c7d13f95fb06be7dfabada732ddaa37d54f0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité