2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Isopropylidenebis[(4-aminophenoxy)benzene], 4,4'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))dianiline
B1551-25G B1551-250G
TCIAB1551-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB1551-25G TCIAB1551-250G
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propane
Formule: C₂₇H₂₆N₂O₂
MW: 410,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039152
Numéro CAS: 13080-86-9
EINECS: 235-985-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité