ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisphenol, 1,4-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene, ['1,4-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene', 'Bisphenol P', "4,4'-(1,4-Phenylenediisopropylidene)bisphenol"], Bisphenol P, α,α'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
B1563-25G B1563-500G
TCIAB1563-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB1563-25G TCIAB1563-500G
ɑ,ɑ'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha'-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,4-diisopropylbenzene
Formule: C₂₄H₂₆O₂
MW: 346,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191315
Numéro CAS: 2167-51-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité