(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B1580-5G B1580-1G
TCIAB1580-5GEA 410 EUR InStock
TCIAB1580-5G TCIAB1580-1G
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (par GC)
(3R)-(-)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
Formule: C₁₃H₂₀N₂
MW: 204,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191306
Numéro CAS: 376591-05-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -9.0 deg (C=10, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité