Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1594-1G B1594-10G
TCIAB1594-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB1594-1G TCIAB1594-10G
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₄
MW: 252,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191327
Numéro CAS: 1527-98-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité