1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Resorcinol Bis(beta-hydroxyethyl) Ether
B1625-25G B1625-500G
TCIAB1625-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB1625-25G TCIAB1625-500G
1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00016566
Numéro CAS: 102-40-9
EINECS: 203-028-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité