Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-benzyl-3-oxobutanoate, 2-Benzylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetyl-3-phenylpropionate, 2-Acetyl-3-phenylpropionic Acid Ethyl Ester
B2008-25G B2008-5G
TCIAB2008-25GEA 169 EUR InStock
TCIAB2008-25G TCIAB2008-5G
Ethyl-2-benzylacetoacetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-2-benzylacetoacetate
Formule: C₁₃H₁₆O₃
MW: 220,27 g/mol
Point d'ébullition: 284°C
Numéro MDL: MFCD00009156
Numéro CAS: 620-79-1
EINECS: 210-651-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité