(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-Glycerol alpha-Benzyl Ether
B2142-1G B2142-100MG
TCIAB2142-1GEA 215 EUR InStock
TCIAB2142-1G TCIAB2142-100MG
(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol ≥98.0% (par GC)
(S)-(-)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077914
Numéro CAS: 17325-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -4.0 to -7.0 deg (C=20, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité