1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Ethylenebis(1H-indene), 1,2-Di(1H-inden-3-yl)ethane
B2281-1G B2281-5G
TCIAB2281-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB2281-1G TCIAB2281-5G
1,2-Bis(3-indenyl)ethane ≥98.0% (par HPLC)
1,2-Bis(3-indenyl)ethane
Formule: C₂₀H₁₈
MW: 258,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191814
Numéro CAS: 18657-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité