Bis(N,N-dimethylacetamide) hydrogen dibromobromate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(N,N-dimethylacetamide) Hydrogen Tribromide
B2509-25G B2509-250G
TCIAB2509-25GEA 55 EUR InStock
TCIAB2509-25G TCIAB2509-250G
Bis(N,N-dimethylacetamide) hydrogen dibromobromate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(N,N-dimethylacetamide) hydrogen dibromobromate
Formule: C₈H₁₉Br₃N₂O₂
MW: 414,96 g/mol
Numéro CAS: 75381-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité