4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Trans-4-butylcyclohexyl)phenol, 1-(trans-4-Butylcyclohexyl)-4-hydroxybenzene
B2644-25G B2644-100G
TCIAB2644-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB2644-25G TCIAB2644-100G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (par GC)
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenol
Formule: C₁₆H₂₄O
MW: 232,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00673752
Numéro CAS: 88581-00-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c6b194baec100d2d20d9b6f52a8cfe98610f340&vid=8c6b194baec100d2d20d9b6f52a8cfe98610f340&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité