1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)naphthalene
B2728-25G B2728-500G
TCIAB2728-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB2728-25G TCIAB2728-500G
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Bis(2-benzoxazolyl)naphthalene
Formule: C₂₄H₁₄N₂O₂
MW: 362,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00357168
Numéro CAS: 5089-22-5
EINECS: 225-803-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité