9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [Anthracene-9,10-diylbis(methylene)]bisphosphonic Acid Tetraethyl Ester, Tetraethyl [Anthracene-9,10-diylbis(methylene)]bisphosphonate, Tetraethyl (anthracene-9,10-diylbis(methylene))bis(phosphonate)
B2801-1G B2801-5G
TCIAB2801-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB2801-1G TCIAB2801-5G
9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
9,10-Bis(diethylphosphonomethyl)anthracene
Formule: C₂₄H₃₂O₆P₂
MW: 478,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276315
Numéro CAS: 60974-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité