Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 4-bromobutyl ether, (4-Bromobutoxymethyl)benzene, ((4-Bromobutoxy)methyl)benzene, 4-Benzyloxybutyl Bromide
B2802-25G B2802-5G
TCIAB2802-25GEA 579 EUR InStock
TCIAB2802-25G TCIAB2802-5G
Benzyl-4-bromobutyl ether ≥96.0% (par GC)
Benzyl-4-bromobutyl ether
Formule: C₁₁H₁₅BrO
MW: 243,14 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00155128
Numéro CAS: 60789-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité