N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Boc-5-Ava-OH, BOC-5-Aminopentanoic acid, 5-(Boc-amino)valeric Acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminopentanoic Acid, 5-(Boc-amino)pentanoic Acid, N-Boc-5-aminovaleric Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]valeric Acid, Boc-NH-C4-acid, N-Boc-5-aminopentanoic Acid, 5-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pentanoic Acid
B2895-25G B2895-5G
TCIAB2895-25GEA 201 EUR InStock
TCIAB2895-25G TCIAB2895-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00076903
Numéro CAS: 27219-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité