Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Flecainide Impurity D
B3227-25G B3227-5G
TCIAB3227-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB3227-25G TCIAB3227-5G
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,5-bis(2,2,2-trifluoroéthoxy)benzoïque
Formule: C₁₁H₈F₆O₄
MW: 318,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221424
Numéro CAS: 35480-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité