9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3256-1G B3256-5G
TCIAB3256-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3256-1G TCIAB3256-5G
9-Bromo-1-nonene ≥95.0% (par GC)
9-Bromo-1-nonene
Formule: C₉H₁₇Br
MW: 205,139 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09037826
Numéro CAS: 89359-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&vid=1f723990cdf5ef33d816ad150e10310372496dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité