[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B3351-1G B3351-200MG
TCIAB3351-1GEA 167 EUR InStock
TCIAB3351-1G TCIAB3351-200MG
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I)
Formule: C₄₂H₄₇CuN₂O₂
MW: 675,40 g/mol
Numéro CAS: 920739-11-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité