2,6-Naphtalènediyldiméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
B3399-1G B3399-5G
TCIAB3399-1GEA 101 EUR InStock
TCIAB3399-1G TCIAB3399-5G
2,6-Naphtalènediyldiméthanol ≥98.0% (par GC)
2,6-Naphtalènediyldiméthanol
Formule: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD11870109
Numéro CAS: 5859-93-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité