L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt 98,0 HPLC, T Biochemical Research
Fournisseur: TCI
Synonyms: XGLUC Sodium Salt, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-glucuronide sodium salt
B3621-10MG B3621-100MG
TCIAB3621-10MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB3621-10MG TCIAB3621-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt 98,0 HPLC, T Biochemical Research
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Formule: C₁₄H₁₃BrClNO₇
MW: 444.59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135782
Numéro CAS: 129541-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité