Bis(phenylacetyl)disulphide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetyl Disulphide, 2-Phenylacetic dithioperoxyanhydride
B3623-5G B3623-25G
TCIAB3623-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB3623-5G TCIAB3623-25G
Bis(phenylacetyl)disulphide ≥98.0% (par HPLC)
Bis(phenylacetyl)disulphide
Formule: C₁₆H₁₄O₂S₂
MW: 302,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00513572
Numéro CAS: 15088-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité