N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B3631-1G B3631-5G
TCIAB3631-1GEA 229 EUR InStock
TCIAB3631-1G TCIAB3631-5G
N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine
Formule: C₂₈H₄₃N₃O₇Si₂
Point de fusion: 101°C
Numéro CAS: 69304-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité