2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(catecholato)diborane
B3757-1G B3757-5G
TCIAB3757-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB3757-1G TCIAB3757-5G
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bibenzo[d][1,3,2]dioxaborole
Formule: C₁₂H₈B₂O₄
MW: 237,8115 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842343
Numéro CAS: 13826-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité