5-Bromo-o-anisidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromo-2-anisidine, 5-Bromo-2-methoxyaniline, 2-Amino-4-bromoanisole
B3828-1G B3828-5G
TCIAB3828-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3828-1G TCIAB3828-5G
5-Bromo-o-anisidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromo-o-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD04037882
Numéro CAS: 6358-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité