2-Benzyl-2-(diméthylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phényl]-1-butanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-[4-(morpholino)phenyl]-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophenyl)-1-butanone
B3914-100G B3914-25G
TCIAB3914-100GEA 156 EUR InStock
TCIAB3914-100G TCIAB3914-25G
2-Benzyl-2-(diméthylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phényl]-1-butanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Benzyl-2-(diméthylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phényl]-1-butanone
Formule: C₂₃H₃₀N₂O₂
MW: 366,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191775
Numéro CAS: 119313-12-1
EINECS: 404-360-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité