Bleomycin sulphate (mixture) ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3972-10MG B3972-50MG
TCIAB3972-10MGEA 156 EUR InStock
TCIAB3972-10MG TCIAB3972-50MG
Bleomycin sulphate (mixture) ≥85.0% (par HPLC)
Bleomycin sulphate (mixture)
Formule: C₅₅H₈₄N₁₇O₂₁S₃·xH₂SO₄
MW: 1512,6 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00070310
Numéro CAS: 9041-93-4
EINECS: 232-925-2
Merck Index: 14,01318
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min.85.0 area% (Sum of A2,B2)
BleomycinA2 55.0 to 70.0 area%
BleomycinB2 25.0 to 32.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité