3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-tert-Butylsalicylaldehyde, 3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
B4016-1G B4016-5G
TCIAB4016-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB4016-1G TCIAB4016-5G
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde ≥95.0% (par GC)
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C11H14O2
MW: 178,2277 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD00778877
Numéro CAS: 24623-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité