2-(Bromomethyl)acrylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B4048-1G B4048-5G
TCIAB4048-1GEA 120 EUR InStock
TCIAB4048-1G TCIAB4048-5G
2-(Bromomethyl)acrylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Bromomethyl)acrylic acid
Formule: C₄H₅BrO₂
MW: 164,99 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004259
Numéro CAS: 72707-66-5
EINECS: 276-774-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité