N-Benzylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4073-5G B4073-25G
TCIAB4073-5GEA 131 EUR InStock
TCIAB4073-5G TCIAB4073-25G
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6134 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043377
Numéro CAS: 29601-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité