1-Butylpipérazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4078-5ML B4078-25ML
TCIAB4078-5MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAB4078-5ML TCIAB4078-25ML
1-Butylpipérazine ≥98.0% (par GC)
1-Butylpipérazine
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Numéro MDL: MFCD00039702
Numéro CAS: 5610-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité