9,9'-Bianthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9'-Bianthracenyl, 9,9'-Bianthryl
B4095-1G B4095-5G
TCIAB4095-1GEA 157 EUR InStock
TCIAB4095-1G TCIAB4095-5G
9,9'-Bianthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,9'-Bianthracene
Formule: C₂₈H₁₈
MW: 354,45 g/mol
Point de fusion: 306°C
Numéro MDL: MFCD00130216
Numéro CAS: 1055-23-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité