2-Bromo-4,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene, 1-Bromo-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methylbenzene
B4129-1G B4129-5G
TCIAB4129-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4129-1G TCIAB4129-5G
2-Bromo-4,5-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4,5-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD07777160
Numéro CAS: 875664-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité