4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4146-1G B4146-5G
TCIAB4146-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4146-1G TCIAB4146-5G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,0156 g/mol
Numéro MDL: MFCD00463687
Numéro CAS: 5551-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité