4-Bromophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromophenylamidine hydrochloride, 4-Bromobenzimidamide hydrochloride, 4-Bromobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
B4161-1G B4161-5G
TCIAB4161-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB4161-1G TCIAB4161-5G
4-Bromophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Bromophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈BrClN₂
MW: 235,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464967
Numéro CAS: 55368-42-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité