1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,5-Tricyanobenzene
B4294-1G B4294-5G
TCIAB4294-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB4294-1G TCIAB4294-5G
1,3,5-Benzenetricarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Benzenetricarbonitrile
Formule: C₉H₃N₃
MW: 153,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019746
Numéro CAS: 10365-94-3
EINECS: 233-806-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité