2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-9,10-di(2-naphthyl)anthracene
B4321-1G B4321-5G
TCIAB4321-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB4321-1G TCIAB4321-5G
2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
2-Bromo-9,10-bis(2-naphthalenyl)anthracene
Formule: C₃₄H₂₁Br
MW: 509,4400 g/mol
Numéro MDL: MFCD11045064
Numéro CAS: 474688-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité