N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformimidamide
B4362-1G B4362-5G
TCIAB4362-1GEA 233 EUR InStock
TCIAB4362-1G TCIAB4362-5G
N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N'-(4-Bromo-2-cyanophenyl)-N,N-dimethylformamidine
Formule: C₁₀H₁₀BrN₃
MW: 252,12 g/mol
Numéro CAS: 39255-60-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité