tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-2-isopropylhydrazine, 3-(Isopropyl)carbazic Acid tert-Butyl Ester, 1-Boc-2-isopropylhydrazine, tert-Butyl 2-isopropylhydrazinecarboxylate
B4375-1G B4375-5G
TCIAB4375-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB4375-1G TCIAB4375-5G
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl-3-(isopropyl)carbazate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD14635748
Numéro CAS: 16689-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité