9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4426-1G B4426-5G
TCIAB4426-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB4426-1G TCIAB4426-5G
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene ≥98.0% (par GC)
9-Bromo-10-(2-naphthyl)anthracene
Formule: C₂₄H₁₅Br
MW: 383,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09832882
Numéro CAS: 474688-73-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité