Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(perfluorophenyl)(phenyl)phosphine, SpectraSynQ 443
B4560-200MG B4560-1G
TCIAB4560-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4560-200MG TCIAB4560-1G
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine ≥98.0% (par GC)
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Formule: C₁₈H₅F₁₀P
MW: 442,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000291
Numéro CAS: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité