O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: O-(tert-Butyl)hydroxylamine hydrochloride
B4589-1G B4589-5G
TCIAB4589-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4589-1G TCIAB4589-5G
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
O-tert-Butylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClNO
MW: 125,5972 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043272
Numéro CAS: 39684-28-1
EINECS: 254-590-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité