4,4'-Bis(hexyloxy)-3-methylazobenzene ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
B4596-500MG B4596-5G
TCIAB4596-500MGEA 214 EUR InStock
TCIAB4596-500MG TCIAB4596-5G
4,4'-Bis(hexyloxy)-3-methylazobenzene ≥95.0% (par HPLC)
4,4'-Bis(hexyloxy)-3-methylazobenzene
Formule: C₂₅H₃₆N₂O₂
MW: 396,58 g/mol
Numéro CAS: 1440509-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64080e410358dd64c7eac99b079df3dc5f7687ba&vid=64080e410358dd64c7eac99b079df3dc5f7687ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.50 to 7.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité