Benzhydrylphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Diphenylmethyl)phosphonic acid
B4634-200MG B4634-1G
TCIAB4634-200MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4634-200MG TCIAB4634-1G
Benzhydrylphosphonic acid ≥98.0% (par HPLC)
Benzhydrylphosphonic acid
Formule: C₁₃H₁₃O₃P
MW: 248,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013952
Numéro CAS: 92025-81-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité