4-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-9H-carbazole
B4752-200MG B4752-1G
TCIAB4752-200MGEA 23.1 EUR InStock
TCIAB4752-200MG TCIAB4752-1G
4-Bromocarbazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromocarbazole
Formule: C₁₂H₈BrN
MW: 246,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD18450175
Numéro CAS: 3652-89-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité