1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoronitrobenzene
B4842-1G B4842-5G
TCIAB4842-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4842-1G TCIAB4842-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368788
Numéro CAS: 886762-70-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité