2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Bis[phenyl(m-tolyl)amino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
B4882-200MG B4882-1G
TCIAB4882-200MGEA 102 EUR InStock
TCIAB4882-200MG TCIAB4882-1G
2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₅₁H₃₈N₂
MW: 678,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD11112143
Numéro CAS: 1033035-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité