tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
B4911-100MG B4911-1G
TCIAB4911-100MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAB4911-100MG TCIAB4911-1G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formule: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD23136039
Numéro CAS: 843666-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité