Z-Glu-OtBu ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-tert-Butyl N-Carbobenzoxy-L-glutamate, N-Cbz-L-glutamic acid 1-tert-Butyl ester, 1-tert-Butyl N-Cbz-L-glutamate, N-Carbobenzoxy-L-glutamic acid 1-tert-Butyl ester, Z-Glu-OtBu, 1-tert-Butyl N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamate, N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-tert-Butyl ester
B4912-5G B4912-1G
TCIAB4912-5GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB4912-5G TCIAB4912-1G
Z-Glu-OtBu ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Z-Glu-OtBu
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
MW: 337,372 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077016
Numéro CAS: 5891-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -28.0 deg (C=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité